5.33575
Rigosertib
Sinónimos:
Rigosertib, Sodium ( E)-2-(2-methoxy-5-((2,4,6-trimethoxystyrylsulfonyl)methyl)phenylamino)acetate, ON01910, Na, Estybon
Seleccione un Tamaño
185,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
185,00 €
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)(Cc2cc(c(cc2)OC)NCC(=O)[O-])\C=C\c1c(cc(cc1OC)OC)OC
InChI
1S/C21H25NO8S.Na/c1-27-15-10-19(29-3)16(20(11-15)30-4)7-8-31(25,26)13-14-5-6-18(28-2)17(9-14)22-12-21(23)24;/h5-11,22H,12-13H2,1-4H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b8-7+;
Clave InChI
VLQLUZFVFXYXQE-USRGLUTNSA-M
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PI 3-K/Akt/mTOR signaling
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Ramana Reddy, M.V., et al. 2011. J. Med. Chem.54, 6254.
Gumireddy, K., et al. 2005. Cancer Cell7, 275.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable