5.31996
KDM4A/KDM4B Inhibitor, NSC636819
Sinónimos:
KDM4A/KDM4B Inhibitor, NSC636819, JMJD2 Inhibitor, Jumonji C-containing Histone Lysine Demethylase Inhibitor
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥97% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
solid
potencia
3.0 μM Ki
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
brown
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
KDM4A/B
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable