528108
PI 3-Kγ Inhibitor II
The PI 3-Kγ Inhibitor II, also referenced under CAS 648449-76-7, controls the biological activity of PI 3-Kγ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
PI 3-Kγ Inhibitor II, 5-(2,2-Difluoro-benzo[1,3]dioxol-5-ylmethylene)-thiazolidine-2,4-dione, PI 3-K Inhibitor II
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
solid
potencia
180 nM Ki
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C11H5F2NO4S/c12-11(13)17-6-2-1-5(3-7(6)18-11)4-8-9(15)14-10(16)19-8/h1-4H,(H,14,15,16)/b8-4+
Clave InChI
SRLVNYDXMUGOFI-XBXARRHUSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PI 3-Kγ
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Camps, M., et al. 2005. Nat. Med.11, 936.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3