528100
PI-103
A cell-permeable pyridinylfuranopyrimidine compound that acts as a potent and ATP-competitive inhibitor of DNA-PK, PI3-K, and mTOR.
Sinónimos:
PI-103, 3-(4-(4-Morpholinyl)pyrido[3ʹ,2ʹ:4,5]furo[3,2-d]pyrimidin-2-yl)phenol, mTOR Inhibitor V, PI 3-K Inhibitor V
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥97% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C19H16N4O3/c24-13-4-1-3-12(11-13)17-21-15-14-5-2-6-20-19(14)26-16(15)18(22-17)23-7-9-25-10-8-23/h1-6,11,24H,7-10H2
Clave InChI
TUVCWJQQGGETHL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
DNA-PK, PI3-K, and mTOR
Envase
Advertencia
Nota de preparación
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
AldeRed™ 588-A detects ALDH activity in cancer stem cells, aiding in cancer research.