525185
Phospholipase C Activator, m-3M3FBS
The Phospholipase C Activator, m-3M3FBS, also referenced under CAS 200933-14-8, controls the biological activity of Phospholipase C. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Sinónimos:
Phospholipase C Activator, m-3M3FBS, m-3M3FBS, 2,4,6-Trimethyl-N-( m-3-trifluoromethylphenyl)benzenesulfonamide, m-3M3FBS, 2,4,6-Trimethyl-N-(m-3-trifluoromethylphenyl)benzenesulfonamide
Seleccione un Tamaño
91,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
91,70 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 7 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cc(ccc1)N[S](=O)(=O)c2c(cc(cc2C)C)C
InChI
1S/C16H16F3NO2S/c1-10-7-11(2)15(12(3)8-10)23(21,22)20-14-6-4-5-13(9-14)16(17,18)19/h4-9,20H,1-3H3
Clave InChI
ZIIUUSVHCHPIQD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Phospholipase C (PLC)
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable