Documentos clave
524736
Sigma-Aldrich
Phosphodiesterase 4B2, His•Tag®, Human, Recombinant, S. frugiperda
Sinónimos:
PDE4B2, cAMP-Specific Phosphodiesterase 4B2
Seleccione un Tamaño
10 U
466,00 €
466,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 U
466,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
466,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
recombinante
expressed in baculovirus infected Spodoptera frugiperda cells
Nivel de calidad
Formulario
liquid
actividad específica
≥0.25 U/μL
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Full-length, recombinant, human phosphodiesterase 4B2 (accession no. L20971) fused at the N-terminus to a His•Tag sequence and expressed in S. frugiperda using a baculovirus expression system. Plays a significant role in the regulation of inflammatory cell activation. PDE4B2 is a predominant isoform in neutrophils and monocytes. Supplied as a partially purified, catalytically active preparation.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Definición de unidad
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1 pmol cAMP to AMP per min at 30°C, pH 7.5.
Forma física
In 150 mM NaCl, 10 mM Tris, 0.1% NP-40, pH 8.3.
Reconstitución
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Otras notas
Gibson, L.C.D., et al. 2006. Eur. J. Pharmacol.538, 39.
Smith, P.G., et al. 2005 Blood105, 308.
Baroja, M.L., et al. 1999. J. Immunol.162, 2016.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)