Documentos clave
5.23001
Millipore
Trocar
for use with Dilucult, pkg of 1 unit
Sinónimos:
Septum Needle, Needle, Bag connector
Seleccione un Tamaño
1 EACH
118,00 €
118,00 €
Fecha estimada de envío27 de febrero de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
118,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122409
NACRES:
NA.84
118,00 €
Fecha estimada de envío27 de febrero de 2025Detalles
Materiales
metal body
envase
pkg of 1 unit
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
for use with Dilucult
Descripción general
Trocar for broth bags
Aplicación
For use with DiluCult and DiluCult 2 gravimetric dilutor instrument
Información legal
DILUCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany