513035
PD 158780
A potent, cell-permeable, reversible, ATP-competitive inhibitor of the EGFR tyrosine kinase activity (IC₅₀ = 8 pM).
Sinónimos:
PD 158780, 4-[(3-Bromophenyl)amino]-6-(methylamino)-pyrido[3,4-d]pyridimine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Brc1cc(ccc1)Nc2ncnc3c2cc(nc3)NC
InChI
1S/C14H12BrN5/c1-16-13-6-11-12(7-17-13)18-8-19-14(11)20-10-4-2-3-9(15)5-10/h2-8H,1H3,(H,16,17)(H,18,19,20)
Clave InChI
KFHMLBXBRCITHF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
EGFR tyrosine kinase
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Rewcastle, G.W., et al. 1998. J. Med. Chem.41, 742.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3