5.09721
1α,25-Dihydroxy Vitamin D3
InSolution, ≥99%
Sinónimos:
InSolution Vitamin D3, 1α, 25-Dihydroxy-, 1,25-(OH)₂-D₃
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥99% (HPLC)
formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Aplicación
- Evaluation system for cell-permeable CYP3A4 inhibitory activity using 1α,25-dihydroxy-vitamin D(3)-induced intestinal cell lines.: Ueno et al. developed an evaluation system for cell-permeable CYP3A4 inhibitory activity utilizing 1α,25-dihydroxy-vitamin D3-induced intestinal cell lines. This system helps in screening for CYP3A4 inhibitors, which are critical in drug metabolism and interaction studies (Ueno et al., 2021).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
vitamin D receptor
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Hannun, Y.A. 1994. J. Biol. Chem.269, 3125.
Mathieu, C., et al. 1994. Diabetologica37, 552.
Thomasset, M. 1994. Pathol. Biol.42, 163.
Horton, W.E., Jr., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 24804.
Larsen, C.G., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.176, 1020.
Thavarajah, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.176, 1189.
Wakasugi, M., et al. 1991. Prostaglandins42, 127.
Matsumoto, K., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.166, 916.
Simpson, R.U., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 19710.
DeLuca, H.F., and Schnoes, H.K. 1983. Annu. Rev. Biochem.52, 411.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - (refers to pure substance)