Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 222,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H31ClN6O3 · 2HCl
Peso molecular:
523.88
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥88% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
222,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥88% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
storage temp.
−70°C
General description
Biochem/physiol Actions
Reversible: no
Packaging
Packaged under inert gas
Physical form
A 25 mM (5 mg/357 µl) sterile-filtered solution of PPACK, 2HCl (Cat. No. 520222) in H₂O.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Aliquots are stable for up to 6 months at -20°C.
Other Notes
Rosado, J. A., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 42157.
Odake S., et al. 1995. J. Enzyme Inhib.9, 17.
Arni, R.K., et al. 1993. Biochemistry32, 4727.
Yamashita, T., et al. 1993. Thromb. Res.69, 93.
Schmaier, A.H., et al. 1992. Thromb. Res.67, 479.
Collen, D., et al. 1982. J. Lab. Clin. Med.99, 76.
Kettner, C., and Shaw, E. 1981. Methods Enzymol.80, 826.
Kettner, C., and Shaw, E. 1979. Thromb. Res.14, 969.
Odake S., et al. 1995. J. Enzyme Inhib.9, 17.
Arni, R.K., et al. 1993. Biochemistry32, 4727.
Yamashita, T., et al. 1993. Thromb. Res.69, 93.
Schmaier, A.H., et al. 1992. Thromb. Res.67, 479.
Collen, D., et al. 1982. J. Lab. Clin. Med.99, 76.
Kettner, C., and Shaw, E. 1981. Methods Enzymol.80, 826.
Kettner, C., and Shaw, E. 1979. Thromb. Res.14, 969.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
does not flash
Punto de inflamación (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?