5.08505
A-803467
Sinónimos:
A-803467, Sodium Channel Type 1.8 (Nav1.8) blocker, A-803467, A 803467, A803467
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
solid
potencia
8 nM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 100 mM
ethanol: 25 mM
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C19H16ClNO4/c1-23-15-9-14(10-16(11-15)24-2)21-19(22)18-8-7-17(25-18)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-11H,1-2H3,(H,21,22)
Clave InChI
VHKBTPQDHDSBSP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nav1.8
Advertencia
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable