5.08436
AEBSF Hydrochloride
InSolution, ≥97%, Specific, irreversible inhibitor of serine proteases
Sinónimos:
InSolution AEBSF, Hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonylfluoride, HCl, 4-(2-Aminoethyl)benzene-1-sulfonylfluoride, HCl, AEBSF, HCl InSolution
Seleccione un Tamaño
172,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
172,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
F[S](=O)(=O)c1ccc(cc1)CCN.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
Clave InChI
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Ohkubo, I., et al. 1994. J. Biochem.116, 1182.
Mintz, G.R. 1993. BioPharm.6, 34.
Lawson, W.B., et al. 1982. Folia Haematol.109, 52.
Markwardt, F., et al. 1974. Biochem. Pharmacol.23, 2247.
Markwardt, F., et al. 1973. Thromb. Res.2, 343.
Baker, B.R., and Cory, M. 1971. J. Med. Chem.14, 119.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable