5.06238
Citalopram Hydrobromide
Sinónimos:
Citalopram hydrobromide, 5-HT Transporter Inhibitor, Citalopram, Celexa, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile hydrobromide
Seleccione un Tamaño
192,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
192,00 €
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
1.8 nM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
water: 10 mM
ethanol: 50 mM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br[H].CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
Clave InChI
WIHMBLDNRMIGDW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
5-HT Transporter
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Gabriel, J.P., et al. 2009. J. Neurosci.29,10387.
Torres, G.E., et al. 2003. Nat. Rev. Neurosci.4, 13.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable