5.05985
CFTR Activator, Cact-A1
Sinónimos:
CFTR Activator, Cact-A1, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Activator, Cact-A1, 5-(( Z)-2-(2-(Allyloxy)phenyl)-1-cyanovinyl)-3-amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile, ( Z)-3-(2-(2-(Allyloxy)phenyl)-1-cyanovinyl)-5-amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Activator, Cact-A1, 5-((Z)-2-(2-(Allyloxy)phenyl)-1-cyanovinyl)-3-amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile, (Z)-3-(2-(2-(Allyloxy)phenyl)-1-cyanovinyl)-5-amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
light yellow
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CFTR
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable