Documentos clave
5.05316
Sigma-Aldrich
PHA-543,613
Sinónimos:
PHA-543,613, N-[(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]furo[2,3-c]pyridine-5-carboxamide, Alpha 7 Nicotinic Acetylcholine Receptor (α7 nAChR) Agonist, PHA-543613
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H17N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
271.31
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C15H17N3O2/c19-15(12-7-11-3-6-20-14(11)8-16-12)17-13-9-18-4-1-10(13)2-5-18/h3,6-8,10,13H,1-2,4-5,9H2,(H,17,19)/t13-/m0/s1
Clave InChI
IPKZCLGGYKRDES-ZDUSSCGKSA-N
Descripción general
A potent agonist highly selective for α7 nicotinic acetylcholine receptor (α7 nAChR). Bioavaible admitted orally. Widely used in studies of the functional roles of α7 nAChR in learning and memory, sensory gating, and cognitive functions as well as Schizophrenia and Alzheimer′s disease.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
α7 nAChR
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Mazurov, A., et al., 2011. J. Med. Chem.54, 7943.
Wishka, G., et al., 2006. J. Med. Chem.49, 4425.
Faghih, R., et al., 2008. J. Med. Chem.51, 701.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable