Documentos clave
5.05016
Sigma-Aldrich
CX546
Sinónimos:
CX546, AMPA Positive Allosteric Modulator, CX546, CX-546, CX 546
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
247.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Análisis
≥98% (TLC)
Nivel de calidad
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: soluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C14H17NO3/c16-14(15-6-2-1-3-7-15)11-4-5-12-13(10-11)18-9-8-17-12/h4-5,10H,1-3,6-9H2
Clave InChI
LJUNPHMOGNFFOS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A positive allosteric modulator selective for the AMPA receptors. Used in studies related to Schizophrenia, neuroplasticity, Autism and neuronal differentiation.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
AMPA
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Silverman, L., et al. 2013. Neuropharmacol.64, 268.
Peleg-Raibstein, D., et al. 2012. Curr. Antipsych.2012, 361.
Schitine, C., et al. 2012. Eur. J. Neurosci.35, 1672.
Lipina, T., et al. 2006. Neuropsychopharmacology.32, 745.
Arai, C., et al. 2004. Neurosci.123, 1011.
Nagarajan, N., et al. 2001. Neuropharmacol.41, 650.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable