SML1191
CX516
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-Piperidinyl-6-quinoxalinyl-methanone, 6-(Piperidin-1-ylcarbonyl)quinoxaline, BDP-12;, CX-516
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to light brown
solubilidad
H2O: 5 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C1=CC2=NC=CN=C2C=C1)N3CCCCC3
InChI
1S/C14H15N3O/c18-14(17-8-2-1-3-9-17)11-4-5-12-13(10-11)16-7-6-15-12/h4-7,10H,1-3,8-9H2
Clave InChI
ANDGGVOPIJEHOF-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable