Key Documents
5.04840
Sigma-Aldrich
(R)-CPPene
Sinónimos:
(R)-CPPene, (R)-4-[(2E)-3-Phosphono-2-propenyl]-2-piperazinecarboxylic acid, SDZ EAA 494, Midafotel
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15N2O5P
Número de CAS:
Peso molecular:
250.19
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Análisis
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
H2O: 100 mM
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C8H15N2O5P/c11-8(12)7-6-10(4-2-9-7)3-1-5-16(13,14)15/h1,5,7,9H,2-4,6H2,(H,11,12)(H2,13,14,15)/b5-1+/t7-/m1/s1
Clave InChI
VZXMZMJSGLFKQI-ABVWVHJUSA-N
Descripción general
A highly potent competitive antagonist of NMDA receptors (ED50 = 39 nM; pA2 = 6.8). Biologically active admitted systemically. Frequently used in assessing the functional roles of NMDA receptors mediated neurotransmissions in a variety of research areas, such as excitotoxic cell death, apoptosis, bipolar disorders, ischemia, traumatic brain injury, epilepsy, and neuropathic pain.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
NMDA receptors
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Lowe, D., et al. 1990. Neurosci. Lett.113, 315.
Bullock, R., et al. 1990. Stroke.21, 32.
Bespalov, A., et al. 1998. Eur. J. Pharmacol.351, 299.
Lowe, D., et al. 1994. Neurochem. Inter.25, 583.
Duty, S. 2012. CNS Drugs26, 1017.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable