Documentos
5.04120
Sigma-Aldrich
Reboxetine Mesylate
Sinónimos:
Reboxetine Mesylate, (2R*)-2-[(R*)-(2-Ethoxyphenoxy)phenylmethyl]morpholine methanesulfonate, Edronax, Vestra
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H23NO3 · xCH4O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
313.39 (free base basis)
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Análisis
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
color
white
solubilidad
water: 20 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C19H23NO3.CH4O3S/c1-2-21-16-10-6-7-11-17(16)23-19(15-8-4-3-5-9-15)18-14-20-12-13-22-18;1-5(2,3)4/h3-11,18-20H,2,12-14H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19-;/m1./s1
Clave InChI
CGTZMJIMMUNLQD-STYNFMPRSA-N
Descripción general
A potent and selective inhibitor of noradrenalin uptake (Ki values are 1.1, 129 and >10000 nM for rat NET, SERT and DAT, respectively). Displays >1000-fold selectivity over α-adrenoceptors, 5-HT, dopamine and muscarinic ACh receptors. Orally active antidepressant.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
Noradrenalin transporter
Target Ki: 1.1, 129 and >10000 nM for rat NET, SERT and DAT respectively
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze 9-20°C. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Sacchetti, G., et al. 1999. Br. J. Pharmacol.128, 1332.
Wong, E., et al. 2000. Biol. Psychiatry.47, 818.
Millan, M., et al. 2001. J. Pharmacol. Exp. Ther.298,565.
Owen, J., et al. 2003 Neurosci. Lett.348, 171.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable