Merck
5.00667
SAFC
Thiamine phosphoric acid ester chloride dihydrate
EMPROVE® API
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Thiamine monophosphate chloride dihydrate, [Thiaminium dihydrogen phosphate chloride (estersalt)], Aneurine monophosphate chloride
Seleccione un Tamaño
0.1 KG
Preguntar
5 KG
Preguntar
25 KG
Preguntar
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
0.1 KG
Preguntar
5 KG
Preguntar
25 KG
Preguntar
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18ClN4O4PS · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
416.82
Beilstein:
3844977
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
208-536-9
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
presión de vapor
<1 Pa ( 50 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® API
Formulario
solid
pH
2-3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
135 °C (decomposition)
solubilidad
176 g/L
densidad
1.53 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
670 kg/m3
aplicaciones
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temp. de almacenamiento
2-25°C
cadena SMILES
[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCOP(O)(O)=O)c2C)c(N)n1
InChI
1S/C12H17N4O4PS.ClH/c1-8-11(3-4-20-21(17,18)19)22-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H3-,13,14,15,17,18,19);1H
Clave InChI
GUGWNSHJDUEHNJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
We provide industry-leading production know-how and comprehensive regulatory support for high-quality APIs, backed by nearly 200 years of experience. From a complete portfolio of innovative folates to custom synthesis, our customized and scalable solutions meet your specific production needs. As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Thiamine phosphoric acid ester chloride dihydrate is a source for Vitamin B1 for use in clinical nutrition, vitamin supplements and infusion for Vitamin B1 deficiency. Thiamine phosphoric acid ester chloride dihydrate Emprove® API is manufactured according to ICH Q7 guidelines. An ASMF is available.
This product is part of our proprietary Viscosity Reduction Platform and suitable for highly concentrated protein-based formulations.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Elemental Impurities Information
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
API Information Package
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Artículos
This overview describes how use of viscosity-reducing excipients can address viscosity challenges in high concentration tangential flow filtration (TFF) and improve process economics.