Documentos clave
5.00507
Sigma-Aldrich
CXCR4 Antagonist IV, TF14016
Sinónimos:
CXCR4 Antagonist IV, TF14016, Fusin Antagonist IV
Seleccione un Tamaño
2 MG
265,00 €
265,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 MG
265,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C101H145FN34O18S2 · xH2O
Peso molecular:
2206.58 (anhydrous basis)
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
265,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
0.9 nM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
H2O: 100 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
A 14-aa internally disulfide-bonded peptide that potently competes against SDF-1α/CXCL12 for CXCR4 binding (IC50 = 0.91 nM; [SDF-1] = 100 nM) and protects MT-4 cells against X4-HIV strain HIV-1IIIB infection (EC50 = 4 nM in 5 d; MOI = 0.01) with no significant cytotoxicity (CC50 = 56 µM; 5 d). Inhibits SDF-1-induced Ca2+ mobilization (IC50 = 4.5 nM; [SDF-1] = 30 nM; CXCR4-expressing CHO cells) in vitro and effectively prevents CXCR4-dependent 5BC-5 metastasis in NK-depleted SCID mice in vivo (10 mg/kg i.p.) in vivo.
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
CXCR4
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Secuencia
Nα-4-fluorobenzoyl-Arg-Arg-Nal-Cys⁴-Tyr-Cit-Lys-D-Lys-Pro-Tyr-Arg-Cit-Cys¹³-Arg-NH₂ (Disulfide bond: 4 → 13; Nal = L-3-(2-naphthyl)alanine; Cit = L-citrulline)
Forma física
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Otani, Y., et al. 2012. FEBS Lett.586, 3639.
Oishi, S., and Fujii, N. 2012. Org. Biomol. Chem.10, 5720.
Tamamura, H., et al. 2003. Org. Biomol. Chem.1 3663.
Tamamura, H., et al. 2003. Org. Biomol. Chem.1, 3656.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable