Documentos
5001S
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin(BSA) Sampling Kit
29-31 g/dL protein (Biuret), USA Origin, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable, Blood banking: suitable
Sinónimos:
30% Liquid Sampling Kit
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
41141801
NACRES:
NA.28
product name
Bovine Serum Albumin(BSA) Sampling Kit, 30% BSA, liquid
grado
special quality (Various)
Nivel de calidad
formulario
liquid
envase
pkg of 4 × 50 L
origen
USA origin
concentración
30% BSA
técnicas
blood typing: suitable
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
actividad extraña
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Componentes
81070N, 81077N, 81177N, 820464
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3