5001P
Bovine Serum Albumin(BSA) Sampling Kit
≥98%, USA origin, enzyme immunoassay: suitable, ELISA: suitable, Serology: suitable
Sinónimos:
Lyophilized Powder Sampling Kit
Seleccione un Tamaño
35,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
35,70 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Bovine Serum Albumin(BSA) Sampling Kit, lyophilized powder
Formulario
lyophilized powder
Nivel de calidad
envase
pkg of 4 × 10 g
origen
USA origin
técnicas
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable using
dilution
(Serology)
actividad extraña
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Componentes
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3