Documentos clave
491207
Sigma-Aldrich
Novobiocin sodium salt
≥90% (HPLC), powder, DNA gyrase inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
Novobiocin, Sodium Salt
Seleccione un Tamaño
491207-10GM
262,00 €
262,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
491207-10GM
262,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H35N2O11 · Na
Número de CAS:
Peso molecular:
634.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
51286504
262,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Novobiocin, Sodium Salt,
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white to yellow
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].N([C-]2C(=O)Oc3c(ccc(c3C)OC4OC(C(C(C4O)OC(=O)N)OC)(C)C)C2=O)C(=O)c1cc(c(cc1)O)CC=C(C)C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
Clave InChI
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A DNA gyrase inhibitor that can be used for the production of positively supercoiled plasma DNA. Targets the nucleotide-binding site of gyrase B. Exhibits antibacterial properties. Inhibits retrovirus RNA-dependent DNA polymerases. Inhibits LPS-induced production of pro-inflammatory cytokines. Reported to act as a potent inhibitor of ADP ribosylation. Also inhibits protein synthesis and alters the phosphorylation state of several cytosolic proteins.
DNA gyrase inhibitor used for the production of positively supercoiled plasma DNA. Inhibits retrovirus RNA-dependent DNA polymerases. Also a potent inhibitor of ADP ribosylation eliminates the wild-type pMG110 plasmid from E. coli.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
retrovirus RNA-dependent DNA polymerases
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertencia
Toxicity: Harmful (C)
Reconstitución
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for 3 months at 4°C.
Otras notas
Marcu, M.G., et al. 2000. J. Natl. Cancer Inst.92, 242.
Luhrmann, A., et al. 1998. Antimicrob. Agents Chemotherp.42, 1911.
Hooper, D.C., et al. 1984. Antimicrob. Agents Chemother. 25, 586.
Lockshon, D., and Morris, D.R. 1983. Nucleic Acid. Res. 11, 2999.
Sumiyoshi, Y., et al. 1983. J. Gen. Virol. 64, 2329.
Staudenbauer, W.L. 1975. J. Mol. Biol. 96, 201.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable