Documentos clave
4.90046
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
for synthesis
Sinónimos:
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H20F6N2O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
422.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Para consultas sobre este producto 4.90046, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Nivel de calidad
Formulario
liquid
pH
5 (20 °C in H2O)
mp
-6 °C
densidad
1.40 g/cm3
InChI
1S/C9H20N.C2F6NO4S2/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
Clave InChI
HSLXOARVFIWOQF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable