Documentos clave
48-681MAG
Millipore
Microesferas magnéticas total múltiples vías MILLIPLEX ® 9-plex - Análisis múltiple de comunicación celular
Sinónimos:
Luminex® Cell Signaling Assay, Millipore Cell Signaling Assay, Signal Transduction Panel
Seleccione un Tamaño
96 EA
2800,00 €
2800,00 €
Disponibilidad del producto: Recibirá una confirmación en cuanto se haya introducido el pedido en nuestro sistema.
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
96 EA
2800,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.47
2800,00 €
Disponibilidad del producto: Recibirá una confirmación en cuanto se haya introducido el pedido en nuestro sistema.
Solicitar más información
reactividad de especies
human, mouse, rat
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Milliplex®
técnicas
multiplexing: suitable
método de detección
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
El kit de microesferas magnéticas totales de múltiples vías MILLIPLEX® CoIA MAP 9-plex se utiliza para detectar los niveles proteicos totales de ERK/MAP cinasa 1/2, Akt, STAT3, JNK, p70 S6 cinasa, NFκ B, STAT5A/B, CREB y p38 en lisados celulares utilizando la tecnología xMAP de Luminex®. El ensayo de detección es una alternativa rápida y cómoda a los procedimientos de inmunoelectrotransferencia (Western blot) e inmunoprecipitación. Cada kit tiene reactivos suficientes para el ensayo de una placa de 96 pocillos.
Especificidad
La reactividad cruzada entre los anticuerpos y cualquiera de los otros analitos de este panel es indetectable o insignificante.
Aplicación
Los ensayos múltiples intracelulares basados en microesferas que utilizan la tecnología Luminex permiten la cuantificación relativa simultánea de la fosforilación múltiple y las proteínas de la vía total en muestras de lisado de tejido y celular. Compare los resultados de la multiplexación con los de la transferencia Western.Analitos disponibles:Erk/MAPK 1/2 (Total);Akt (Total);STAT3 (Total);JNK (Total);p70 S6 cinasa (Total);NFκB (Total);STAT5A/B (Total);CREB (Total);p38 (Total)
Almacenamiento y estabilidad
El almacenamiento recomendado para los componentes del kit es de 2 a 8°C.
Información legal
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Visite la Librería de documentos
Poonam Naik et al.
Translational vision science & technology, 10(9), 26-26 (2021-08-24)
Infections with multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa (MDR-PA) lead to poor clinical outcomes in endophthalmitis patients, and its interactions with the host immune system remain largely unknown. The current study aimed to determine the association of MDR-PA infection with the cytokine expression
Alyson L Essex et al.
Biology of sex differences, 13(1), 56-56 (2022-10-02)
Osteocytic microRNA21 (miR21) removal alters cytokine production and bone mass by modulating osteoclast and osteoblast differentiation and activity. Removing osteocytic miR21 increases osteoclast/osteoblast numbers and bone mass in male mice, whereas it decreases osteoclasts/osteoblasts without affecting bone mass in female
Fabrízio Dos Santos Cardoso et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 15, 683127-683127 (2021-09-21)
Aging is often accompanied by exacerbated activation of cell death-related signaling pathways and decreased energy metabolism. We hypothesized that transcranial near-infrared laser may increase intracellular signaling pathways beneficial to aging brains, such as those that regulate brain cell proliferation, apoptosis
James P McNamee et al.
International journal of radiation biology, 97(9), 1316-1323 (2021-05-29)
To assess the effects of 1800 MHz radiofrequency electromagnetic field (RF-EMF) exposure on the expression of signal transduction and antioxidant proteins in a human-derived A172 glioblastoma cell line. Adherent human-derived A172 glioblastoma cells (1.0 × 105 cells per 35 mm culture dish, containing 2 mL
Tania Quesada-López et al.
Nature communications, 7, 13479-13479 (2016-11-18)
The thermogenic activity of brown adipose tissue (BAT) and browning of white adipose tissue are important components of energy expenditure. Here we show that GPR120, a receptor for polyunsaturated fatty acids, promotes brown fat activation. Using RNA-seq to analyse mouse
Contenido relacionado
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.