48-669MAG
MILLIPLEX® Early Apoptosis Magnetic Bead 7-plex Kit - Cell Signaling Multiplex Assay
Sinónimos:
Cell Signaling Magnetic Beads, Cell Signaling Multiplex Kit, Total/Phospho Erk Kit
About This Item
Productos recomendados
reactividad de especies
human
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Milliplex®
técnicas
multiplexing: suitable
método de detección
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Envase
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Contenido relacionado
MILLIPLEX® genotoxicity assays enable high-throughput measurement of DNA damage, reducing time and cost.
Multiplex assays simplify cancer research by measuring multiple biomarkers simultaneously for various signaling pathways.
MILLIPLEX® assays bridge immunology and cell signaling for inflammation studies, including T cell signaling and sepsis signaling.
MILLIPLEX® cell signaling assays facilitate detection of phosphoproteins and total proteins in cellular pathways.