Documentos clave
4.85079
Millipore
TCEP-HCl
OmniPur® Grade
Sinónimos:
OmniPur® TCEP-HCl
About This Item
Fórmula lineal:
[HOOCCH2CH2)3P · HCl
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Formulario
crystalline powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Molecular biology grade.
Specifications:
Solubility (50 mg/ml, water): Passes
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1