4.80940
Ethanol 20 % (v/v) with 150 mMol/L sodium chloride solution
EMPROVE® EXPERT
Fabricación farmacéutica
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Nivel de calidad
temperatura de transición
flash point 35 °C
densidad
0.970 g/cm3 at 20 °C
formato
mixture
temp. de almacenamiento
2-30°C
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C