480748
Neuronal Differentiation Inducer, Isobavachin
A cell-permeable, 8-prenyl flavone that is shown to induce differentiation of mouse embryonic stem (ES) cells into neuronal cells and astrocytes, at 100 nM.
Sinónimos:
Neuronal Differentiation Inducer, Isobavachin, 7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-enyl)chroman-4-one, Isobavachin, Isobavachin, 7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-enyl)chroman-4-one
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
pale yellow
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL, clear, yellow
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1=CC=C(C(CC(C2=CC=C(O)C=C2)O3)=O)C3=C1CC=C(C)C
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable