476495
PKD Inhibitor, CID755673
The PKD Inhibitor, CID755673, also referenced under CAS 521937-07-5, controls the biological activity of PKD. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
PKD Inhibitor, CID755673, 7-Hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-[1]benzofuro[2,3-c]azepin-1-one, PKCμ Inhibitor
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
brown
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N1CCCc2c3c([o]c2C1=O)ccc(c3)O
InChI
1S/C12H11NO3/c14-7-3-4-10-9(6-7)8-2-1-5-13-12(15)11(8)16-10/h3-4,6,14H,1-2,5H2,(H,13,15)
Clave InChI
AACFPJSJOWQNBN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Sharlow, E.R., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, 33516.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3