Documentos clave
474426
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl-α-D-glucopyranoside
≥99% (HPLC), solid, α-glucosidase substrate, Calbiochem®
Sinónimos:
4-Methylumbelliferyl-α-D-glucopyranoside, 4-MU-α-D-Glc
Seleccione un Tamaño
100 MG
114,00 €
114,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
114,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H18O8
Número de CAS:
Peso molecular:
338.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
114,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
4-Methylumbelliferyl-α-D-glucopyranoside, Substrate for fluorogenic assay of α-glucosidase. Has been used in studies of Pompe disease.
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
protect from light
impurezas
≤0.01% 4-methylumbelliferone
≤0.02% β-anomer
color
white
solubilidad
methanol: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3[o][c](cc(c3cc2)C)=O
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
Clave InChI
YUDPTGPSBJVHCN-JZYAIQKZSA-N
Descripción general
Substrate for fluorogenic assay of α-glucosidase. Has been used in studies of Pompe disease.
Substrate for fluorogenic assay of a-glucosidase (excitation maximum: 360 nm; emission maximum: 440 nm). Has been used in studies of Pompe disease.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Otras notas
Butterworth, J., and Broadhead, D.M. 1978. Clin. Genet. 6, 504.
Butterworth, J., and Broadhead, D.M. 1977. Clin. Chim. Acta78, 335.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable