46-667MAG
Microesferas magnéticas MILLIPLEX® MAP GAPDH total MAPMATE™ - Ensayo de comunicación celular simple o múltiple
Sinónimos:
Magnetic Bead Assay
Descripción general
El par microesferas magnéticas MAPmates MILLIPLEX MAP GAPDH total se utiliza junto con el kit de tampón de comunicación celular y detección MILLIPLEX MAP para detectar la presencia de la GAPDH total en lisados celulares utilizando el sistema Luminex® 100 IS, 200 o HTS. Cada par MAPmate se pide por separado y pueden combinarse para realizar análisis múltiples simultáneos de eventos celulares. El kit de detección y el tampón de comunicación celular MILLIPLEX MAP se solicitan por separado y constan de un conjunto común de reactivos necesarios para realizar ensayos MAPmate. El ensayo de detección es una alternativa rápida y cómoda a los procedimientos de inmunoelectrotransferencia (Western blot) e inmunoprecipitación. Cada kit contiene reactivos suficientes para 100 ensayos individuales. El lisado de células HeLa no estimuladas MILLIPLEX MAP: incluido en el kit de detección y tampón de comunicación celular MILLIPLEX MAP puede ser utilizado como un control no estimulado para esta diana.
Aplicación
Categoría de investigación
Comunicación celular
Comunicación celular
El MAPmate único le permite diseñar su propio panel de comunicación celular. El analito disponible para este kit es la GAPDH (total).
Utilizadas para detectar/cuantifica la GAPDH (total)
Componentes
Microesferas Magnéticas Anti-GAPDH (X20) MILLIPLEX MAP
MILLIPLEX MAP Anti-GAPDH Total, Biotina (X20)
MILLIPLEX MAP Anti-GAPDH Total, Biotina (X20)
Ligadura / enlace
Panel MILLIPLEX de apoptosis tardía, 48-670MAG
Almacenamiento y estabilidad
El almacenamiento recomendado para los componentes del kit es de 2 a 8°C.
Información legal
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MAPMATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Contenido relacionado
MILLIPLEX® cell signaling assays facilitate detection of phosphoproteins and total proteins in cellular pathways.