Documentos
444201
Millipore
D-(+)-Melezitose monohydrate
A substrate for α-glucosidase.
Sinónimos:
GlcαFruβ2,1Glcα, H₂O, O-α-D-Glucopyranosyl-(1→3)-β-D-fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H32O16 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
522.45
Beilstein:
99539
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.79
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
water: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
O.OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]2(CO)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.H2O/c19-1-5-8(23)11(26)13(28)16(30-5)32-15-10(25)7(3-21)33-18(15,4-22)34-17-14(29)12(27)9(24)6(2-20)31-17;/h5-17,19-29H,1-4H2;1H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18+;/m1./s1
Clave InChI
CFXAVQUXSYFPDE-ZDVKUAOASA-N
Descripción general
A substrate for α-galactosidase.
A substrate for α-glucosidase.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Tatevossian, A. 1982. Arch. Oral Biol. 27, 39.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable