Documentos clave
437694
Sigma-Aldrich
DL-α-Lipoic Acid, Dihydro-
An effective antioxidant.
Sinónimos:
DL-α-Lipoic Acid, Dihydro-, DHLA, Dihydrolipoic Acid, Thiocytic Acid, Dihydro-
Seleccione un Tamaño
50 MG
97,90 €
97,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
97,90 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H16O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
208.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
97,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (TLC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
light yellow
solubilidad
ethanol: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
SC(CCS)CCCCC(=O)O
InChI
1S/C8H16O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7(12)5-6-11/h7,11-12H,1-6H2,(H,9,10)
Clave InChI
IZFHEQBZOYJLPK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
An effective antioxidant. Scavenges hypochlorous acid, peroxyl, superoxide, hydroxyl, and nitric oxide radicals. Also exhibits prooxidant properties, as demonstrated by its ability to reduce iron ions and to generate reactive sulfur-containing radicals that can damage certain proteins, such as α1-antiproteinase and creatine kinase. DHLA has recently been shown to inhibit apoptosis in rat thymocytes induced by methylprednisolone and etoposide.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Scavenges hypochlorous acid, peroxyl, superoxide, hydroxyl, and nitric oxide radicals
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Irritant (B)
Otras notas
Packer, L., et al. 1997. Adv. Pharmacol. 38, 79.
Bustamante, J., et al. 1995. Free Radic. Biol. Med. 19, 339.
Scott, B.C., et al. 1994. Free Radic. Res. 20, 119.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
348.1 °F - Cleveland open cup
Punto de inflamabilidad (°C)
175.6 °C - Cleveland open cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1