4330
L-Leucine
≥98.5% (by Assay)
Sinónimos:
L-Leucine, Leu
About This Item
Productos recomendados
product name
L-Leucine, An essential branched chain amino acid.
Nivel de calidad
Análisis
≥98.5% (by Assay)
formulario
crystalline solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
water: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
Clave InChI
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Advertencia
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1