420134
JNK Inhibitor VII, TAT-TI-JIP153-163, Cell-Permeable
The JNK Inhibitor VII, TAT-TI-JIP153-163, Cell-Permeable controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
JNK Inhibitor VII, TAT-TI-JIP153-163, Cell-Permeable, H₂N-YGRKKRRQRRR-RPKRPTTLNLF-NH₂, TAT₃₈₋₄₈ -Truncated Inhibitor based on JNK-Interacting Protein 1
Seleccione un Tamaño
259,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
259,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
lyophilized
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
solubilidad
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
JNK
Envase
Advertencia
Secuencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Barr, R.K., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 36327.
Bogoyevitch, M.A., et al. 2003. Cell. Mol. Biol. Lett.8, 550.
Barr, R.K., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 10987.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable