407321-M
γ-Interferon, Rat, Recombinant, E. coli
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (reversed phase HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Di Rosa, M., et al. 2005. Clin. Chem. Lab. Med.43, 499.
Malaguarnera, L., et al. 2005. J. Clin. Lab. Anal.19, 128.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1