Documentos clave
401485
Sigma-Aldrich
IKK-2 Inhibitor, SC-514
InSolution, ≥95%
Sinónimos:
InSolution IKK-2 Inhibitor, SC-514
Seleccione un Tamaño
1 MG
136,00 €
136,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
136,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8N2OS2
Peso molecular:
224.30
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
136,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
clearpale yellow
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
A cell-permeable, potent, reversible, ATP-competitive and highly selective inhibitor of IKK-2 (IC50 ~3-12 µM for IKK-2 homodimer, IKK-1/IKK-2 heterodimer, and IKK-2) that also displays anti-inflammatory properties. Specificity has been reported using a panel of 31 additional kinases, including IKK isoforms IKK-1, IKK-i, and TBK-1 (IC50 >200 µM). Shown to specifically block NF-κB-dependent gene expression, but not MAP kinase pathways, in stimulated RASF synovial fibroblast cells. Does not inhibit the phosphorylation and activation of the IKK complex.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
IKK-2
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: ~ 3-12 µM for IKK-2 homodimer, IKK-1/IKK-2 heterodimer, and IKK-2
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Irritant (B)
Forma física
A 25 mM (1 mg/178 µl) solution of IKK-2 Inhibitor, SC-514 (Cat. No. 401479) in DMSO.
Reconstitución
Following initial use, aliquot and refrigerate (4°C).
Otras notas
Baxter, A., et al. 2004 Bioorg. Med. Chem. Lett.14, 2817.
Kishore, N., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 32861.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)