Documentos clave
385581-M
Sigma-Aldrich
11beta-HSD1 Inhibitor, 10j
The 11beta-HSD1 Inhibitor, 10j, also referenced under CAS 1009373-58-3, controls the biological activity of 11beta-HSD1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinónimos:
11beta-HSD1 Inhibitor, 10j
Seleccione un Tamaño
10 MG
232,75 €
232,75 €
Precio de catálogo245,00 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
232,75 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H33BrN2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
501.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.77
232,75 €
Precio de catálogo245,00 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
A cell permeable, spirocyclic urea that acts as a selective inhibitor of 11β-hydroxysteroid dehydrogenase 1 (11β-HSD1) (IC50 of 1.6 nM and 5.3 nM) in enzyme and human adipocyte assays, respectively. Consisting of 2 enantiomers, 10j2 (R Isomer) is shown to be ˜ 2-3X more potent than 10j1 (S Isomer), in both aforementioned assays. 11β-HSD1 activity in the presence of 10j2 (10mg/kg in animals p.o.) results in an ˜ 80% reduction in the concentration of plasma cortisol over vehicle treated controls.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Otras notas
Tice, C.M., et al. 2009. Bioorg. Med. Chem. Lett.20, 881.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable