Certified by the Biological Stain Commission (BSC) For In-Vitro Diagnostic Use. For Professional Use. Used extensively in staining blood cells.
HARLECO® For differential blood staining
Información legal
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable