Documentos clave
373270
Sigma-Aldrich
Hec1/Nek2 Mitotic Pathway Inhibitor I, INH1
The Hec1/Nek2 Mitotic Pathway Inhibitor I, INH1, also referenced under CAS 313553-47-8, controls the biological activity of Hec1/Nek2 Mitotic Pathway.
Sinónimos:
Hec1/Nek2 Mitotic Pathway Inhibitor I, INH1, Inhibitor of Nek2/Hec1-1, N-(4-(2,4-Dimethylphenyl)-thiazol-2-yl)-benzamide, INH1, N-(4-(2,4-Dimethylphenyl)-thiazol-2-yl)-benzamide, INH1, Inhibitor of Nek2/Hec1-1
Seleccione un Tamaño
10 MG
434,00 €
434,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
434,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H16N2OS
Número de CAS:
Peso molecular:
308.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
434,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[s]1c(nc(c1)c3c(cc(cc3)C)C)NC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H16N2OS/c1-12-8-9-15(13(2)10-12)16-11-22-18(19-16)20-17(21)14-6-4-3-5-7-14/h3-11H,1-2H3,(H,19,20,21)
Clave InChI
JPMOKRWIYQGMJL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A cell-permeable thiazolyl benzamide compound that directly binds Hec1 and disrupts Hec1/Nek2 complex formation, resulting in defective Hec1 kinetochores localization and cellular Nek2 destabilization/downregulation. Shown to induce a transient mitotic arrest in HeLa cultures and inhibit the proliferation of 10 breast cancer cell lines (GI50 of 10-21 µM) as well as the cervical HeLa and colon HCT116 cancer lines, while exhibiting reduced potency against the noncancerous MCF10A line (GI50 = 41 µM). Reported to suppress the MDA-MB-468-derived tumor growth (by ~53% and ~75% 3 wks after a 7-wk treatment period with 50 mg/kg and 100 mg/kg INH1, repectively, i.p.) in a murine breast cancer model in vivo.
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Otras notas
Wu, G., et al. 2008. Cancer Res.68, 8393.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable