Documentos clave
371970
Sigma-Aldrich
HA 1077, Dihydrochloride
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive Ca2+ antagonist with anti-vasospastic properties.
Sinónimos:
HA 1077, Dihydrochloride, Fasudil, (5-Isoquinolinesulfonyl)homopiperazine, 2HCl, PKG Inhibitor VII
Seleccione un Tamaño
1 MG
151,00 €
151,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
151,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17N3O2S · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
364.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
151,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
water: 1 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(N3CCNCCC3)c1c2c(cncc2)ccc1
InChI
1S/C14H17N3O2S/c18-20(19,17-9-2-6-15-8-10-17)14-4-1-3-12-11-16-7-5-13(12)14/h1,3-5,7,11,15H,2,6,8-10H2
Clave InChI
NGOGFTYYXHNFQH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive Ca2+ antagonist with anti-vasospastic properties. Inhibits protein kinase A (Ki = 1.6 µM), protein kinase G (Ki = 1.6 µM), and myosin light chain kinase (Ki = 3.6 µM). Also reported to potently inhibit Rho-associated kinase (ROCK; IC50 = 10.7 µM). Prevents apoptosis and enhances the survival and cloning efficiency of dissociated hES cells without affecting their pluripotency.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
PKA
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 10.7 µM inhibiting Rho-associated kinase (ROCK)
Target Ki: .6 µM, 1.6 µM, 36 µM, inhibiting protein kinase A, protein kinase G, myosin light chain kinase, respectively
Advertencia
Toxicity: Harmful (C)
Reconstitución
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Aqueous stock solutions are stable for up to 6 months at 4°C.
Otras notas
Watanabe, K., et al. 2007. Nature Biotech.25, 681.
Swärd, K., et al. 2000. J. Physiol.522, 33.
Takizawa, S., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol. 250, 431.
Seto, M., et al. 1991. Eur. J. Pharmacol.195, 267.
Shirotani, M., et al. 1991. J. Pharmacol. Exp. Ther.259, 738.
Asano, T., et al. 1990. Eur. J. Pharmacol.190, 365.
Sasaki, Y., and Sasaki, Y. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.171, 1182.
Asano, T., et al. 1989. Br. J. Pharmacol. 98,1091.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable