371729
Anti-Giα-3-Subunit, C-Terminal (345-354) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Seleccione un Tamaño
465,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
465,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies (predicha por homología)
mammals
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GNAI3(2773)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunoprecipitation (see comments)
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Raymond, J.R., et al. 1993. Biochemistry32, 11064.
Mumby, S.M., and Gilman, A.G. 1991. Methods Enzymol.195, 215.
Jones, D.T., and Reed, R.R. 1987. J. Biol. Chem.262, 14,241.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable