368067-M
Granzyme B Substrate VIII, Colorimetric
A colorimetric substrate for granzyme B (kcat/Km = 6.6 x 10⁴ M⁻¹s⁻¹).
Sinónimos:
Granzyme B Substrate VIII, Colorimetric, Ac-IEPD- pNA
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
lyophilized solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCC(C)C(C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-])NC(=O)C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Colorimetric substrate for granzyme B
Advertencia
Secuencia
Reconstitución
Otras notas
Thornberry, N.A., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 17907.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable