361571
CHIR99021
≥95% (HPLC), liquid, GSK-3 inhibitor, Calbiochem
Sinónimos:
InSolution GSK-3 Inhibitor XVI, CHIR99021, 6-(2-(4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(4-methyl-1H-imidazol-2-yl)-pyrimidin-2-ylamino)ethyl-amino)-nicotinonitrile
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
GSK-3 Inhibitor XVI, CHIR99021, InSolution, ≥95%, 25 mM
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
Clc1c(ccc(c1)Cl)c2nc(ncc2c4[nH]cc(n4)C)NCCNc3ncc(cc3)C#N
InChI
1S/C22H18Cl2N8/c1-13-10-29-21(31-13)17-12-30-22(32-20(17)16-4-3-15(23)8-18(16)24)27-7-6-26-19-5-2-14(9-25)11-28-19/h2-5,8,10-12H,6-7H2,1H3,(H,26,28)(H,29,31)(H,27,30,32)
Clave InChI
AQGNHMOJWBZFQQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
GSK-3 α and β
Envase
Advertencia
Forma física
Otras notas
Ring, D.B., et al. 2003. Diabetes52, 588.
Bennett, C.N., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 30998.
Cline, G.W., et al. 2002.
Diabetes51, 2903.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)