Documentos clave
361552
Sigma-Aldrich
GSK-3 Inhibitor IX
InSolution, ≥97%
Sinónimos:
InSolution GSK-3 Inhibitor IX
Seleccione un Tamaño
500 μG
136,00 €
136,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 μG
136,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H10BrN3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
356.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
136,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Brc1cc2c(cc1)\C(=C3\Nc4c(cccc4)C\3N=O)\C(=O)N2
InChI
1S/C16H10BrN3O2/c17-8-5-6-9-12(7-8)19-16(21)13(9)15-14(20-22)10-3-1-2-4-11(10)18-15/h1-7,14,18H,(H,19,21)/b15-13-
Clave InChI
WFRDXNRAUPBBTO-SQFISAMPSA-N
Descripción general
A cell-permeable, highly potent, selective, reversible, and ATP-competitive inhibitor of GSK-3α/β (IC50 = 5 nM). Specificity was confirmed using various Cdk′s (IC50 = 83 nM for Cdk5/p25, 300 nM for Cdk2/cyclin A, 320 nM for Cdk1/cyclin B, and 10 µM for Cdk4/cyclin D1), MAP kinases, PKA, PKC isoforms, PKG, CK, and IRTK (IC50 ≥ 10 µM). Inhibition of GSK by BIO has been shown to result in the activation of the Wnt signaling pathway and sustained pluripotency of human and murine embryonic stem cells (ESCs).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
Product competes with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 5 nM against GSK-3α/β
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Forma física
A 10 mM (500 µg/140 µl) solution of GSK-3 Inhibitor IX (Cat. No. 361550) in DMSO.
Otras notas
Polychronopoulos, P., et al. 2004. J. Med. Chem.47, 935.
Sato, N., et al. 2004. Nat. Med.10, 55.
Meijer, L., et al. 2003. Chem. Biol.10, 1255.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C