361311
Glycodeoxycholic Acid, Sodium Salt
Induces apoptosis in hepatocytes by a mechanism associated with DNA cleavage by endonucleases. Aggregation number: 2.
Sinónimos:
Glycodeoxycholic Acid, Sodium Salt, GDCA
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥96% (TLC)
formulario
solid
mol peso
micellar wt 900
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
número de agregación
2
color
white
pKa
4.8
CMC
2.1 mM
solubilidad
water: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C26H43NO5.Na/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3;/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-;/m1./s1
Clave InChI
IIYSTUUVIASHBG-YEUHZSMFSA-N
Descripción general
Advertencia
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable