Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
350.85
Colour Index Number:
50240
MDL number:
UNSPSC Code:
41116130
EC Index Number:
207-518-8
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
form
powder
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
50 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[Cl-].[n+]2(c3c(nc4c2cc(c(c4)C)N)c(c(cc3)N)C)c1ccccc1
InChI
1S/C20H18N4.ClH/c1-12-10-17-19(11-16(12)22)24(14-6-4-3-5-7-14)18-9-8-15(21)13(2)20(18)23-17;/h3-11,22H,21H2,1-2H3;1H
InChI key
QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
General description
HARLECO® Safranin O
350-16 100g Glass Bottle
350-16 100g Glass Bottle
Application
Certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used in various staining protocols such as Gram staining. Can be used as a cytological counterstain.
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used in various staining protocols such as Gram staining. Can be used as a cytological counterstain.
HARLECO® Used in various staining protocols such as Gram staining. Can be used as a cytological counterstain
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?