Documentos clave
35043BC
Millipore
VIP® Gold EHEC Positive Control
new
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
caducidad
24 mo.
Nivel de calidad
técnicas
lateral flow assay: suitable
aplicaciones
environmental
food and beverages
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
VIP® Gold EHEC Positive Control, 5mL
Componentes
One bottle, 5.0ml
Compatibilidad
BioControl, For use with VIP® Gold
Método de análisis
Lateral Flow
Información legal
VIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
obligatorio pero no suministrado
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)